Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311049
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2g
5g
Code produit. 11311049
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011302.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-25-8
Formule moléculaire EuF3
Poids moléculaire (g/mol) 208.96
Numéro MDL MFCD00010998
Clé InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nom IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spécification
Point d’ébullition >2280°C
Nom chimique ou matériau Europium(III) fluoride
Point de fusion 1390°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 208.96
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic