Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific™
51.44€ - 613.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13765-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | EuF3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.96 |
Numéro MDL | MFCD00010998 |
Clé InChI | HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g |
Nom IUPAC | europium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11359209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088181.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11369209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088181.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11316389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088181.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
13765-25-8 | |
208.96 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride |
EuF3 | |
MFCD00010998 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Spécification
>2280°C | |
1390°C | |
13765-25-8 | |
(REO) | |
MFCD00010998 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride | |
208.96 | |
Hygroscopic |
Europium (III) fluoride | |
Anhydrous | |
Poudre | |
EuF3 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] | |
208.96 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante