Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Specifications
| Point d’ébullition | >2280°C |
| Nom chimique ou matériau | Europium (III) fluoride |
| Point de fusion | 1390°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Poids de la formule | 208.96 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction