Learn More
Hydrate de carbonate d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
68.14€ - 948.72€
Identifiants chimiques
CAS 86546-99-8
Formule moléculaire C3Eu2O9
Poids moléculaire (g/mol) 483.95
Numéro MDL MFCD00149702
Clé InChI MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonyme europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
CID PubChem 91886282
Nom IUPAC europium(3+) ; tricarbonate ; hydrate
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013212.03
1 g
68.14€
1g
11306668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013212.06
5 g
333.66€
5g
11326668
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013212.14
25 g
948.72€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-582-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hydrate de carbonate d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™