Learn More
Hydrate de carbonate d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11306668
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11306668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013212.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86546-99-8
Formule moléculaire C3Eu2O9
Poids moléculaire (g/mol) 483.95
Numéro MDL MFCD00149702
Clé InChI MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonyme europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
CID PubChem 91886282
Nom IUPAC europium(3+) ; tricarbonate ; hydrate
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) carbonate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (REO)
Poids de la formule 483.95 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White powder