Learn More
Fluorure d’europium(II), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
77.00€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS 14077-39-5
Formule moléculaire EuF2
Poids moléculaire (g/mol) 189.961
Numéro MDL MFCD01866333
Clé InChI YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonyme europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
CID PubChem 21225127
Nom IUPAC europium(2+) ; difluorure
SMILES [F-].[F-].[Eu+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11338898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.02
0.5 g
77.00€
0.50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11328898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.04
2 g
260.00€
2g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11348898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041737.09
10 g
549.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14077-39-5
189.961
YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
21225127
[F-].[F-].[Eu+2]
EuF2
MFCD01866333
europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
europium(2+) ; difluorure
Spécification
>2400°C
1380°C
14077-39-5
(Base des métaux)
MFCD01866333
europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
europium(2+) ; difluorure
21225127
99.9%
Hygroscopic
Europium(II) fluoride
Anhydrous
Poudre
EuF2
UN3288
Insoluble in water.
[F-].[F-].[Eu+2]
189.961
189.96
Odorless
6.495 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante