Learn More
Fluorure d’europium(II), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | >2400°C |
Nom chimique ou matériau | Europium(II) fluoride |
Point de fusion | 1380°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3288 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 189.96 |