Learn More
Feuille d’europium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11375749
Feuille d’europium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375749
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11375749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010175.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-53-1
Formule moléculaire Eu
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00010992
Clé InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nom IUPAC europium
SMILES [Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium foil
Couleur Gris
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3208
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.82g/25x25mm
Forme Feuille
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ02K054 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number010175.FI,010175.FF
Numéro de lotT11K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog Number010175.FI,010175.FF
Numéro de lotQ07H036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number010175.FI,010175.FF
Numéro de lotD02N17 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010175.FI,010175.FF
Numéro de lotZ21D012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010175.FI,010175.FF
Nom du produit
Feuille d’europium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >