Learn More
Lingot d’europium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330669
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement sous huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-53-1
Formule moléculaire Eu
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00010992
Clé InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
CID PubChem 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nom IUPAC europium
SMILES [Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium ingot
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3208
Quantité 5 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Forme Lingot ; conditionnement sous huile minérale
Nom du produit
Lingot d’europium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >