Learn More
Solution de sel disodique à l’acide éthylènediaminetétraacétique 0,01M (0,02N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
59.75€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS | 139-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.21 |
Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
CID PubChem | 57339238 |
ChEBI | CHEBI:64734 |
Nom IUPAC | disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10010190
|
Fisher Chemical
J/3720/PB15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD |
59.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10764181
|
Fisher Chemical
J/3720/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
98.70€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11452714
|
Fisher Chemical
J/3720/24 |
10 L | Sachet dans une boîte |
329.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Solution de sel disodique à l’acide éthylènediaminetétracétique 0,01 M (0,02 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique
Identifiants chimiques
139-33-3 | |
336.21 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
57339238 | |
disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
CHEBI:64734 | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Spécification
139-33-3 | |
Liquide | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate | |
57339238 |
Incolore | |
C10H14N2Na2O8 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)