Learn More
Solution de sel disodique à l’acide éthylènediaminetétracétique 0,01 M (0,02 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Description
Solution de sel disodique à l’acide éthylènediaminetétracétique 0,01 M (0,02 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)