Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99,4+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386378
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99,4+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386378
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 11386378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011931.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent chélateur
Chelating agentEthylenediaminetetraacetic acid is used as a complexing agent for many cations. It prevents metal ion impurities and is used to remove excess iron from the body. It acts as a sequestering agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC acide 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Quantité 500 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 292.24
Pourcentage de pureté ≥99.4%
Qualité ACS
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ08I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Numéro de lotU31I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2022 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Numéro de lotQ11E057 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Numéro de lotY23G072 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
Numéro de lotD23S051 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011931.36,011931.A4,011931.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylenediaminetetraacetic acid
Nom du produit
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99,4+ %, Thermo Scientific Chemicals >