Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10479740 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10479740
Marque: Fisher Chemical D/0452/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL 3541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-({2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétique
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Point de fusion 220°C
Couleur Blanc
pH 2.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Poids de la formule 292.23g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 0.013 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.