Learn More
Éthylène glycol, Fisher BioReagents
30.55€ - 56.15€
Identifiants chimiques
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.068 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
CID PubChem | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10011073
|
Fisher BioReagents
BP230-1 |
1 L | Bouteille en verre |
30.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10532595
|
Fisher BioReagents
BP230-4 |
4 L | Bouteille en verre |
56.15€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ethylene Glycol
En raison de sa propriété comme antigel, l’éthylène glycol peut être utilisé pour le stockage des enzymes à basses températures.Identifiants chimiques
107-21-1 | |
62.068 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
C2H6O2 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
éthane-1,2-diol |
Spécification
Ethylene Glycol | |
-13°C | |
Incolore | |
1.113g/cm³ | |
Pass Test | |
≥99 % | |
0.002mEq/g max. | |
0.12mmHg at 20°C | |
0.5% max. | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
≥99% |
5.5 to 7.5 | |
107-21-1 | |
>500°C | |
196°C | |
Liquide visqueux | |
C2H6O2 | |
HOCH2CH2OH | |
21 cP at 20°C | |
15, 3852 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
174 | |
62.06 |
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Emergency Overview
Harmful if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Get medical attention immediately if symptoms occur.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Ethylene glycol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./