Learn More
Éthylène glycol, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Ethylene Glycol
En raison de sa propriété comme antigel, l’éthylène glycol peut être utilisé pour le stockage des enzymes à basses températures.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol |
pH | 5.5 to 7.5 |
Point de fusion | -13°C |
Couleur | Incolore |
Informations sur la décomposition | >500°C |
Densité | 1.113g/cm³ |
Point d’ébullition | 196°C |
Quantité | 4 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylene glycol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./