Learn More
Propionylacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
18.08€ - 211.05€
Identifiants chimiques
CAS | 4949-44-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
Numéro MDL | MFCD00009317 |
Clé InChI | UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate |
CID PubChem | 78656 |
Nom IUPAC | éthyl 3-oxopentanoate |
SMILES | CCC(=O)CC(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10229213
|
Thermo Scientific Acros
232910010 |
1 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
10751701
|
Thermo Scientific Acros
232910050 |
5 mL | Flacon en verre |
60.70€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296760
|
Thermo Scientific Acros
232910250 |
25 mL | Flacon en verre |
211.05€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4949-44-4 | |
144.17 | |
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N | |
78656 | |
CCC(=O)CC(=O)OCC |
C7H12O3 | |
MFCD00009317 | |
ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate | |
éthyl 3-oxopentanoate |
Spécification
Ethyl propionylacetate | |
Incolore à jaune | |
83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H12O3 | |
1.4220 to 1.4240 | |
1.01 | |
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl 3-oxopentanoate | |
78656 | |
98+% |
4949-44-4 | |
1.0100g/mL | |
77°C | |
98% min. (GC) | |
C2H5COCH2CO2C2H5 | |
MFCD00009317 | |
ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate | |
CCC(=O)CC(=O)OCC | |
144.17 | |
144.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 225-593-5
- Ethyl propionylacetate