Learn More
Propionylacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10229213
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4949-44-4
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009317
Clé InChI UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
CID PubChem 78656
Nom IUPAC éthyl 3-oxopentanoate
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propionylacetate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4220 to 1.4240
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 1.01
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl propionylacetate