Learn More
Morpholinoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
14.27€ - 47.84€
Identifiants chimiques
CAS 3235-82-3
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00023375
Clé InChI SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
CID PubChem 2734105
Nom IUPAC éthyle 2-morpholine-4-ylacétate
SMILES CCOC(=O)CN1CCOCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10088841
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
350910050
5 g Flacon en verre
14.27€
5g
10742633
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
350910250
25 g Flacon en verre
47.84€
25g
Identifiants chimiques
3235-82-3
173.21
SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
2734105
CCOC(=O)CN1CCOCC1
C8H15NO3
MFCD00023375
ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
éthyle 2-morpholine-4-ylacétate
Spécification
Ethyl morpholinoacetate
3235-82-3
Authentique
C8H15NO3
MFCD00023375
SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
éthyle 2-morpholine-4-ylacétate
2734105
98%
98%
Jaune
97.5% min. (GC)
1.4535 to 1.4555
ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
CCOC(=O)CN1CCOCC1
173.21
173.21
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Ethyl morpholinoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.