Learn More
Morpholinoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10742633
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 3235-82-3
Formule moléculaire C8H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Numéro MDL MFCD00023375
Clé InChI SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
CID PubChem 2734105
Nom IUPAC éthyle 2-morpholine-4-ylacétate
SMILES CCOC(=O)CN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl morpholinoacetate
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4535 to 1.4555
Quantité 25 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl morpholinoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.