Learn More
Acétate d’éthyle, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Description
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique d’acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d’éthyle, ester acétique éthylique, éthanoate d’éthyle, naphte de vinaigre, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle
Spécification
Spécification
Point de fusion | -83.5°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 75°C |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 103mbar at 20°C |
Viscosité | 0.45cp at 20°C |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
SMILES | CCOC(=O)C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl acetate
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu