Learn More
Acétate d’éthyle, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10429750 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
5 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10429750
Marque: Fisher Chemical E/0900/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
C4H8O2, numéro CAS 141-78-6, ester éthylique d’acide acétique, acide acétique, ester éthylique, ester acétique, éther acétique, acétidine, acétoxyéthane, acétate d’éthyle, ester acétique éthylique, éthanoate d’éthyle, naphte de vinaigre, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Spécification
Point de fusion -83,5°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 75°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45cp at 20°C
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
SMILES CCOC(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Poids de la formule 88.11g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.