Learn More
Acétate d’éthyle, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ Code produit.: 10393301
compliance-icons compliance-icons
Acétate d’éthyle, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10393301
1 L
Click to view available options
1 L
Code produit. 10393301
Marque: JT Baker 8037.1000
Dépasse les spécifications ACS
Spécification
Point de fusion -83°C
CAS 141-78-6
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.902 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 77.1°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair -4°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.5%
Résidus après évaporation max. 0.003%
Formule moléculaire C4H8O2
Acide titrable max. 0.0009 meq/g
Numéro MDL MFCD00009171
Eau max. 0.2%
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™ >