Learn More
Acétate d’éthyle, BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Conditionnement:
2.50L
5L
Description
- Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl acetate |
| Point de fusion | -83.57°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.9g/cm3 at 20°C |
| Point d’ébullition | 76°C to 78°C |
| Quantité | 5 L |
| Limite d’explosion | 2.1 - 11.5 Vol % |
| Point d’éclair | −1°C |
| Température d’allumage | 460°C |
| Odeur | Fruit-like |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.