Learn More
4-oxocyclohexanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.50€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17159-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
Numéro MDL | MFCD00013285 |
Clé InChI | ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate |
CID PubChem | 317638 |
Nom IUPAC | éthyl4-oxocyclohexane-1-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10077102
|
Thermo Scientific Acros
379912500 |
250 mg | Flacon en verre |
23.50€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10670835
|
Thermo Scientific Acros
379910010 |
1 g | Flacon en verre |
33.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10702105
|
Thermo Scientific Acros
379910050 |
5 g | Flacon en verre |
107.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17159-79-4 | |
170.21 | |
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N | |
317638 | |
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
C9H14O3 | |
MFCD00013285 | |
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate | |
éthyl4-oxocyclohexane-1-carboxylate |
Spécification
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate | |
Incolore à jaune | |
150°C to 152°C (40.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H14O3 | |
1.4580 to 1.461 | |
1.076 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1 | |
170.21 | |
170.21 | |
Liquide |
17159-79-4 | |
1.0760g/mL | |
110°C | |
96% min. (GC) | |
(O=)C6H9CO2C2H5 | |
MFCD00013285 | |
ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate | |
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl4-oxocyclohexane-1-carboxylate | |
317638 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only