Learn More
4-oxocyclohexanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10670835
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17159-79-4
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00013285
Clé InChI ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
CID PubChem 317638
Nom IUPAC éthyl4-oxocyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0760g/mL
Point d’ébullition 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O=)C6H9CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4580 to 1.461
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.076
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide