missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Acétate d’éthyle (4-formyl-2-méthoxyphénoxy)

69.42€ - 249.00€

Identifiants chimiques

CAS 51264-70-1
Formule moléculaire C12H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Numéro MDL MFCD01764358
Clé InChI SVYWLZTVBMJCGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, ethyl 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, 4-formyl-2-methoxy-phenoxy-acetic acid ethyl ester, acmc-1ap2o, 4-carbethoxymethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formyl-phenoxyessigsaureathylester, 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy-, ethyl ester
CID PubChem 968872
Nom IUPAC Éthyl 2-(4-formyl-2-méthoxyphénoxy)acétate
SMILES CCOC(=O)COC1=C(OC)C=C(C=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11315569
Afficher les documents
Alfa Aesar™
H50491.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11325569
Afficher les documents
Alfa Aesar™
H50491.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

51264-70-1
238.24
SVYWLZTVBMJCGG-UHFFFAOYSA-N
968872
CCOC(=O)COC1=C(OC)C=C(C=O)C=C1
C12H14O5
MFCD01764358
ethyl 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, ethyl 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, 4-formyl-2-methoxy-phenoxy-acetic acid ethyl ester, acmc-1ap2o, 4-carbethoxymethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formyl-phenoxyessigsaureathylester, 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy-, ethyl ester
Éthyl 2-(4-formyl-2-méthoxyphénoxy)acétate

Spécification

Ethyl (4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetate
C12H14O5
ethyl 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, ethyl 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, 4-formyl-2-methoxy-phenoxy-acetic acid ethyl ester, acmc-1ap2o, 4-carbethoxymethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formyl-phenoxyessigsaureathylester, 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy-, ethyl ester
CCOC(=O)COC1=C(OC)C=C(C=O)C=C1
238.24
238.24
51264-70-1
MFCD01764358
SVYWLZTVBMJCGG-UHFFFAOYSA-N
Éthyl 2-(4-formyl-2-méthoxyphénoxy)acétate
968872
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications