Learn More
Alfa Aesar™ Acétate d’éthyle (4-formyl-2-méthoxyphénoxy)
Code produit. 11325569
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 51264-70-1
Formule moléculaire C12H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Numéro MDL MFCD01764358
Clé InChI SVYWLZTVBMJCGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, ethyl 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetate, 4-formyl-2-methoxy-phenoxy-acetic acid ethyl ester, acmc-1ap2o, 4-carbethoxymethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-formyl-phenoxyessigsaureathylester, 4-formyl-2-methoxyphenoxy acetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-4-formyl-2-methoxyphenoxy-, ethyl ester
CID PubChem 968872
Nom IUPAC ethyl 2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetate
SMILES CCOC(=O)COC1=C(OC)C=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetate
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.24