Learn More
Éthanol, 99,5 %, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Code produit.: 10538071
compliance-icons compliance-icons
Éthanol, 99,5 %, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10538071
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 10538071
Marque: JT Baker 8462.2500
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Éthanol de qualité HPLC pour chromatographie en phase liquide haute performance, conditionné en flacons en verre de 2,5 litres.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED™ sont des solvants de haute pureté, des sels tampons et des modificateurs de phase mobiles pour groupe d’ une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de chromatographie liquide, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie de perméation sur gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Fabriqués et testés pour garantir des séparations sans interférence
  • Réactifs hautement caractérisés qui présentent une homogénéité inégalée de lot à lot
  • Minimise le réétalonnage ou les réglages de l’instrument
  • Les solvants sont contrôlés pour le dosage élevé et la faible absorption UV, la fluorescence, les résidus et l’eau
  • Une analyse de lot réelle est fournie sur l’étiquette
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion −114.5°C
Absorbance Max. 0.7 at 210nm, Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Densité 0.79g/cm3
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Formule moléculaire C2H5OH
Viscosité 1.2 mPas at 20°C
Eau Max. 0.2%
Synonyme Absolute Ethanol
Informations sur la solubilité 1g/L in water
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol BAKER HPLC ANALYZED
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Éthanol, 99,5 %, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt