Learn More
Éthanol 95 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical
17.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | -114°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Poids de la formule | 46.07g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol (95% v/v)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.