Learn More
Éthanol 95 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 12666697
Éthanol 95 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 12666697
2.5 L, Flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Code produit. 12666697
Marque: Fisher Chemical E/0500DF/P17
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Specifications
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Poids de la formule 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol (95% v/v)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Éthanol 95 % (v/v), extra pur, SLR, Fisher Chemical >