Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Marque: Medchem Express HY-19440
Description
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.Spécification
Esonarimod | |
101973-77-7 | |
1 mg | |
C14H16O4S | |
KE-298 | |
CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1 | |
280.34 | |
Research |
Solid | |
Blanc | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic) | |
280.34 | |
99.94% |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only