Learn More
mb2 ESD Anti-Static Fabric Chair with Middle Lift on Castors
Antistatic ESD seat - 212 - fabric - permanent contact - middle lift - footrest - castors
Marque: mb2 212B2C1D2E2T02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Antistatic work chair
- Gas height adjustment
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Conductive plastic parts
- Paddings in polyurethane resin
- Upholstery in antistatic grey fabric
- Height adjustable footring in satinized aluminium
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
- Antistatic double rotating self-braking castors 50mm
Spécification
Chaise ESD | |
Oui | |
Ergonomique | |
Laboratory | |
1 Ea. | |
5 years for normal use | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Medium Bench Height |
Gris | |
Not Autoclavable | |
IEC 61340-5-1 | |
Pneumatic | |
500 to 690 mm | |
No | |
Oui | |
No | |
Fabric |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
mb2 ESD Anti-Static Fabric Chair with Middle Lift on Castors > Middle Lift
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu