Learn More
Applied Biosystems™ Kit de colorant Protein Thermal Shift™
Cette solution réduit considérablement le temps et le coût associés à la sélection d’échantillons par rapport aux méthodes actuellement disponibles.
Marque: Applied Biosystems™ 4461146
102.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Tampon Protein Thermal Shift™, colorant Protein Thermal Shift™
Description
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kits allow users to employ a dye that binds to exposed hydrophobic residues to monitor the thermal stability of proteins using a real-time PCR instrument in order to identify buffer conditions that stabilize the protein of interest or screen libraries of ligands for compounds that bind the protein of interest.
Save Time and Money with Sample Screening: This solution significantly reduces the time and cost associated with screening samples relative to currently available methods.
Two Kits to Choose From: The Protein Thermal Shift Dye Kit contains the dye and buffer for performing protein thermal shift experiments, enough for up to 1000 reactions. The Protein Thermal Shift Starter Kit contains the Dye Kit plus a control protein and control ligand for test experiments and troubleshooting. The Protein Thermal Shift Starter Kit components are packaged in two boxes, one to be stored at -20°C and the other at 4°C, for maximum flexibility in reagent formulation.
Simplify Analysis with Protein Thermal Shift Software: Our complete Protein Thermal Shift solution includes analysis software which is compatible with run files generated from five of our real-time PCR systems: StepOne™ Real-Time PCR System, StepOnePlus™ Real-Time PCR system, 7500 Fast Real-Time PCR System, and ViiA™7 Real-Time PCR System.
- Analyser les échantillons pour assurer la stabilité thermique relative des protéines
- Molécules de sélection (par exemple, les candidats à des médicaments à petite molécule, les bibliothèques à base de fragments et les anticorps) pour la liaison des ligands aux protéines à haute cadence
- Analyser les échantillons pour les changements de stabilité après des mutations ou des modifications de points de protéines
- Identifier systématiquement les conditions tampons appropriées/optimales pour la mesure des interactions protéine-ligand, la production de préparations protéiques stables, la cristallisation des protéines et le stockage des protéines
- Préparation rapide de protéines CQ pour garantir l’intégrité et/ou la pureté des protéines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante. Durée de conservation : Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Le kit de colorant Protein Thermal Shift™ contient le colorant et le tampon pour effectuer des expériences de variation de la thermostabilité des protéines, pouvant aller jusqu’à 1 000 réactions. Conserver entre 18°C et 25°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
qPCR | |
Système 7500 Fast, Système 7500, StepOne™, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7 | |
Protein Thermal Shift™ | |
Température ambiante | |
Protein Thermal Shift | |
Protéine |
Amorce-sonde | |
Intensité de fluorescence | |
Kit de colorant | |
1,000 reactions | |
Non spécifique à la cible | |
1000 réactions |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
14Minutes
16Secondes
58