Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire série ES
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
1170.00€
Spécification
Type | Réfrigérateur à usage général |
---|---|
Gamme de températures | 1°C à 11°C |
Étagères | 3 |
Isolation | Sans HCFC, sans CFC |
Certifications/Conformité | CE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16617892
|
Thermo Scientific™
158R-AEV-TS |
158 L | UE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
Caractéristiques :
- Contrôleur intégré
- Affichage numérique
- Alarmes de température trop élevée ou trop basse
- Verrous de porte standard
- Faible consommation électrique
- Ports d’accès
- Marquage CE
Informations de commande :
Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord ou autres zones sur bande 60 Hz
Recommandés pour les domaines suivants :
Stockage en laboratoire à usage général
Spécification
Réfrigérateur à usage général | |
3 | |
CE | |
Alarme | |
230 V |
1°C à 11°C | |
Sans HCFC, sans CFC | |
Numérique | |
UE | |
50 Hz |