Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire série ES
Code produit. 16617892 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
158 L
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16617892
Marque: Thermo Scientific™ 158RAEVTS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
Gagnez de l’espace grâce aux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série ES, conçus pour le stockage en laboratoire à usage général.
Caractéristiques :
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température trop élevée ou trop basse
  • Verrouillage de porte standard
  • Faible consommation électrique
  • Passages de câbles
  • Marquage CE
Informations de commande :
Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord ou autres zones sur bande 60 Hz
Recommandé dans les cas suivants :
Stockage en laboratoire à usage général
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfrigérateur à usage général
Capacité (impériale) 5,5 pied cube
Capacité (métrique) 158 L
Gamme de températures 1°C à 11°C
Réfrigérant R600a
Modèle de porte À charnières
Étagères 3
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Isolation Sans HCFC, sans CFC
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous paillasse
Type de contrôle Numérique
Ports 1, port d’accès latéral 16 mm
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme
Profondeur (métrique) extérieure 65,8 cm
Profondeur (métrique) intérieure 48,0 cm
Hauteur (métrique) extérieure 85,0 cm
Hauteur (métrique) intérieure 71,8 cm
Largeur (métrique) extérieure 59,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 50,0 cm
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (métrique) 37,8 kg
Quantité Each