Learn More
MP Biomedicals™ Solution de nettoyage 7X™-PF
La solution de nettoyage 7X™-PF est un détergent sans phosphate, spécialement conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
Marque: MP Biomedicals™ 097667195
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans danger pour l’environnement et sans phosphate.
- Conçue pour assurer un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
- Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
- Vendue sous forme concentrée afin que le client puisse préparer la dilution appropriée selon les besoins
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
Spécification
Liquide | |
Jaune | |
15°C à 30°C | |
5 gal. |
7 à 8 | |
7X | |
Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure |