Learn More
MP Biomedicals™ Solution de nettoyage 7X™-PF
La solution de nettoyage 7X™-PF est un détergent sans phosphate, spécialement conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
73.78€ - 2136.96€
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10019520
|
MP Biomedicals™
097667121 |
1,32 |
245.92€
10L |
Expédition estimée: 18-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11409585
|
MP Biomedicals™
097667194 |
1 gal. |
253.34€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17104185
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal. |
224.72€
18.92L |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11499575
|
MP Biomedicals™
097667193 |
1 gal. |
73.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17114185
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal. |
2136.96€
208.19L |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11429585
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11419585
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Sans danger pour l’environnement et sans phosphate.
- Conçue pour assurer un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
- Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
- Vendue sous forme concentrée afin que le client puisse préparer la dilution appropriée selon les besoins
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration