Learn More
MP Biomedicals™ Solution de nettoyage 7X™-PF
La solution de nettoyage 7X™-PF est un détergent sans phosphate, spécialement conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
Marque: MP Biomedicals™ 097667194
220.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 18.18400kg
Description
- Sans danger pour l’environnement et sans phosphate.
- Conçue pour assurer un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, y compris les tubes à essai, les boîtes de Petri, les flacons, les lames de microscope, l’équipement de pathologie et les instruments chirurgicaux
- Plusieurs tailles d’emballage pratiques sont disponibles
- Vendue sous forme concentrée afin que le client puisse préparer la dilution appropriée selon les besoins
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
Spécification
Liquide | |
Jaune | |
15°C à 30°C | |
4 Paquets |
7 à 8 | |
7X | |
Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure | |
1 gal. |
Sécurité et traitement
- ES-7X Cleaning Solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol