Learn More
Thermo Scientific Chemicals Érythrosine B, pure, certifiée
55.58€ - 154.77€
Identifiants chimiques
CAS | 16423-68-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H6I4Na2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 879.86 |
Numéro MDL | MFCD00144257 |
Clé InChI | IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Acid Red 51, C.I. 45430 |
CID PubChem | 12961638 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10299450
|
Thermo Scientific Chemicals
409450250 |
25 g | Flacon en verre |
55.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10289033
|
Thermo Scientific Chemicals
409451000 |
100 g | Flacon en verre |
154.77€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
16423-68-0 | |
879.86 | |
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L | |
12961638 |
C20H6I4Na2O5 | |
MFCD00144257 | |
Acid Red 51, C.I. 45430 | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12 |
Spécification
Erythrosin B | |
16423-68-0 | |
80% min. | |
MFCD00144257 | |
15, 3749 | |
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12 | |
879.86 | |
524 to 527nm | |
Pures | |
Poudre fine |
Pure | |
1.15 to 1.55 | |
C20H6I4Na2O5 | |
19, II, 258 | |
Acid Red 51, C.I. 45430 | |
Authentique | |
disodium ; 2’,4’,5’,7’-tétraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-3’,6’-diolate | |
12961638 | |
879.85 | |
Marron à rouge |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Erythrosin B
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only