Learn More
Thermo Scientific Chemicals Érythrosine B, pure, certifiée
Code produit. 10289033
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16423-68-0
Formule moléculaire C20H6I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 879.86
Numéro MDL MFCD00144257
Clé InChI IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Acid Red 51, C.I. 45430
CID PubChem 12961638
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Erythrosin B
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.15 to 1.55
Teneur en colorant 80% min.
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC disodium ; 2’,4’,5’,7’-tétraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-3’,6’-diolate
Lambda max. 524 to 527nm
Poids de la formule 879.85
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.