Learn More
Iodure d’erbium(III), anhydre, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
226.00€ - 834.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13813-42-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ErI3 |
Numéro MDL | MFCD00016075 |
Synonyme | erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043372.09 |
10 g |
226.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043372.18 |
50 g |
834.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13813-42-8 | |
ErI3 | |
MFCD00016075 | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, |
Spécification
1280°C | |
1020°C | |
13813-42-8 | |
(REO) | |
MFCD00016075 | |
547.97 | |
Reacton™ |
Erbium (III) iodide | |
Anhydrous | |
Poudre | |
ErI3 | |
erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide, | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-471-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only