Learn More
Iodure d’erbium(III), anhydre, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345637
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13813-42-8
Formule moléculaire ErI3
Numéro MDL MFCD00016075
Synonyme erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Spécification
Point d’ébullition 1280°C
Nom chimique ou matériau Erbium (III) iodide
Point de fusion 1020°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 547.97
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic