Learn More
Chlorure d’erbium(III), anhydre, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
183.00€ - 1304.00€
Identifiants chimiques
CAS 10138-41-7
Formule moléculaire Cl3Er
Poids moléculaire (g/mol) 273.609
Numéro MDL MFCD00010989
Clé InChI HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonyme erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
CID PubChem 66277
Nom IUPAC trichloro-erbium
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11433860
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089917.09
10 g
183.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11443860
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089917.18
50 g
785.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11346409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
089917.30
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10138-41-7
273.609
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
66277
Cl[Er](Cl)Cl
Cl3Er
MFCD00010989
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
trichloro-erbium
Spécification
1500°C
774°C
10138-41-7
(Base des métaux)
MFCD00010989
Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Cl[Er](Cl)Cl
273.609
273.62
Odorless
Erbium (III) chloride
Anhydrous
Billes
Cl3Er
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
trichloro-erbium
66277
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante