Learn More
Chlorure d’erbium(III), anhydre, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11433860
Chlorure d’erbium(III), anhydre, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433860
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11433860
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089917.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10138-41-7
Formule moléculaire Cl3Er
Poids moléculaire (g/mol) 273.609
Numéro MDL MFCD00010989
Clé InChI HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Synonyme erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66277
Nom IUPAC trichloro-erbium
SMILES Cl[Er](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 1500°C
Nom chimique ou matériau Erbium (III) chloride
Point de fusion 774°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Billes
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Poids de la formule 273.62
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT13J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog Number089917.09,089917,089917.18
Numéro de lotM17J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number089917.09,089917.18
Numéro de lotU22I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Catalog Number089917.09,089917.18
Numéro de lotH05N03 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number089917.09,089917.18
Numéro de lotH07L32 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number089917.09,089917.18
Nom du produit
Chlorure d’erbium(III), anhydre, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >