Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Code produit.: 11341059
Oxyde d’erbium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11341059
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Code produit. 11341059
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011310.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxide
Point de fusion 2400°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 382.56
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.64 g/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number011310.14,011310.22,011310.A1
Numéro de lotS21I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2022 Catalog Number011310.14,011310.22,011310.A1
Numéro de lotC27M04 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011310.14,011310.22,011310.A1
Numéro de lot61000356 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011310.14,011310.22,011310.A1
Numéro de lotF19M22 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number011310.14,011310.22,011310.A1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Erbium(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Erbium oxide
Nom du produit
Oxyde d’erbium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >