Learn More
ErbB2/Her2 Antibody (rERBB2/9401), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Spécification
Antigène ErbB2/Her2
Clone rERBB2/9401
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18664064
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-23594-100ug
100 μg
462.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18692654
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-23594-20ug
20 μg
232.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
ErbB2/Her2
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
2064
IgG2b κ
Protein A purified
rERBB2/9401
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Recombinant fragment (around aa1155-1255) of human ErbB2/Her2 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.