Learn More
Invitrogen™ Equine VEGF-A ELISA Kit
Equine VEGF-A quantitates equine VEGF-A in serum, plasma, supernatant.
692.00€ - 5100.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | facteur angiogénique ; ETID309976.16 ; eVEGF120 ; eVEGF164 ; homologue VEGF121 humain ; MGC70609 ; MVCD1 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ovin ; RP1-261G23.1 ; produit protéique sans nom ; VAS ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ; précurseur du facteur de croissance endothéliale vasculaire (VEGF) ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 164 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 b ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 182 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance 188 ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 189 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A165 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire Aa ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A-A ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 ; facteur de perméabilité vasculaire ; Vasculotropine ; VEGF ; VEGF1 ; VEGF VEGF164 ; VEGF182 ; VEGF188 ; VEGFA ; VEGF-a ; Vegfaa ; VEGF-A-A ; VEGFMGC70609 ; VPF ; VPF ant ; Wu:fj82c06 |
---|---|
Plage de dosage | 4 à 1 000 pg/mL |
Sensibilité du dosage | 4 pg/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17154829
|
Invitrogen™
EE9RBX5 |
5 x 96 tests |
2690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17884050
|
Invitrogen™
EE9RBX10 |
10 x 96 tests |
5100.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17164363
|
Invitrogen™
EE9RB |
96 dosages |
692.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Equine VEGF-A quantitates equine VEGF-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine VEGF-A.
VEGF (vascular endothelial growth factor) which is a 45 kDa homodimeric, disulfide-linked glycoprotein involved in angiogenesis which promotes tumor progression and metastasis. VEGF has a variety of effects on vascular endothelium, including the ability to promote endothelial cell viability, mitogenesis, chemotaxis, and vascular permeability. The VEGF family currently includes VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, and PIGF. VEGF and its receptor system have been shown to be the fundamental regulators in the cell signaling of angiogenesis. Most tumors have the absolute requirement of angiogenesis, and VEGF has been described as the most potent angiogenic cytokine linked to this process. To date 5 different isoforms of VEGF have been described. These isoforms are generated as the result of alternative splicing from a single VEGF gene. These various isoforms have been shown to bind to two tyrosine-kinase receptors flt-1 (VEGFR-1) and flk-1/KDR (VEGFR-2), which have been found to be expressed almost exclusively on endothelial cells. VEGF and its high-affinity binding receptors, the tyrosine kinases FLK1 and FLT1, are thought to be important for the development of embryonic vasculature. Studies have shown that an alternately spliced form of FLT1 produces a soluble protein, termed sFLT1, which binds vascular endothelial growth factor with high affinity, playing an inhibitory role in angiogenesis. Elevated levels of VEGF is linked to POEMS syndrome (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal gammopathy, Skin changes) also known as Crow-Fukase syndrome which affects multiple organs in the body.Spécification
facteur angiogénique ; ETID309976.16 ; eVEGF120 ; eVEGF164 ; homologue VEGF121 humain ; MGC70609 ; MVCD1 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ovin ; RP1-261G23.1 ; produit protéique sans nom ; VAS ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ; précurseur du facteur de croissance endothéliale vasculaire (VEGF) ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 164 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 b ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 182 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance 188 ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 189 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A165 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire Aa ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A-A ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 ; facteur de perméabilité vasculaire ; Vasculotropine ; VEGF ; VEGF1 ; VEGF VEGF164 ; VEGF182 ; VEGF188 ; VEGFA ; VEGF-a ; Vegfaa ; VEGF-A-A ; VEGFMGC70609 ; VPF ; VPF ant ; Wu:fj82c06 | |
4 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
VEGFA | |
<10% | |
HRP | |
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
Analyse VEGF | |
4 h 45 min |
4 à 1 000 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9GKR0 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |