missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Equine VEGF-A ELISA Kit

Equine VEGF-A quantitates equine VEGF-A in serum, plasma, supernatant.

Marque:  Invitrogen™ EE9RBX5

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17154829

  • 2635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Equine VEGF-A quantitates equine VEGF-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine VEGF-A.

Le VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire), qui est une glycoprotéine homodimère liée au disulfure impliquée dans l’angiogenèse de 45 kDa, promeut la progression des tumeurs et les métastases. Le VEGF a divers effets sur l’endothélium vasculaire, notamment la capacité de promouvoir la viabilité des cellules endothéliales, la mitogenèse, la chimiotaxie et la perméabilité vasculaire. La famille de VEGF comprend actuellement les VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E et PIGF. Le VEGF et son système récepteur se sont révélés être les régulateurs fondamentaux de la signalisation cellulaire de l’angiogenèse. La plupart des tumeurs ont l’exigence absolue d’angiogenèse et le VEGF a été décrit comme la cytokine angiogénique la plus puissante liée à ce processus. À ce jour, 5 isoformes différentes du VEGF ont été décrites. Ces isoformes sont générées à la suite d’un épissage alternatif à partir d’un seul gène VEGF. Il a été démontré que ces diverses isoformes se lient à deux récepteurs de tyrosine-kinase flt-1 (VEGFR-1) et flk-1 / KDR (VEGFR-2), qui se sont exprimés presque exclusivement sur les cellules endothéliales. Le VEGF et ses récepteurs de liaison à haute affinité, les tyrosines kinases FLK1 et FLT1, sont considérés comme importants pour le développement de la vasculature embryonnaire. Des études ont montré qu’une forme alternativement épissée de FLT1 produit une protéine soluble, appelée sFLT1, qui lie le facteur de croissance endothélial vasculaire avec une affinité élevée, jouant un rôle inhibiteur dans l’angiogenèse. Des taux élevés de VEGF sont liés au syndrome de POEMS (polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, gammapathie monoclonale, changements cutanés), également appelé syndrome de Crow-Fukase, qui affecte plusieurs organes du corps.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

facteur angiogénique ; ETID309976.16 ; eVEGF120 ; eVEGF164 ; homologue VEGF121 humain ; MGC70609 ; MVCD1 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ovin ; RP1-261G23.1 ; produit protéique sans nom ; VAS ; facteur de croissance endothéliale vasculaire ; précurseur du facteur de croissance endothéliale vasculaire (VEGF) ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 164 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 b ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 182 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance 188 ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 188 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire 189 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A121 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A165 ; facteur de croissance endothéliale vasculaire Aa ; facteur de croissance endothéliale vasculaire A-A ; isoforme du facteur de croissance endothéliale vasculaire 165 ; facteur de perméabilité vasculaire ; Vasculotropine ; VEGF ; VEGF1 ; VEGF VEGF164 ; VEGF182 ; VEGF188 ; VEGFA ; VEGF-a ; Vegfaa ; VEGF-A-A ; VEGFMGC70609 ; VPF ; VPF ant ; Wu:fj82c06
4 pg/mL
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
VEGFA
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
4 à 1 000 pg/mL
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
Q9GKR0
<12%
Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
5 x 96 tests
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Analyse VEGF
4 h 45 min
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis