Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 recharges, pour un usage en PCR
epT.I.P.S. 384 pointes de micropipettes dotées de la technologie innovante SOFTattach, parfaitement adaptées aux pipettes Eppendorf à 16 et 24 canaux et aux modèles Research Plus et Xplorer plus.
394.57€ - 475.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | epT.I.P.S.™ 384 recharges |
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Déclaration de pureté | Volume (métrique) | Code couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16272371
|
Eppendorf™
0030076001 |
Biopur™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Sterile | 20 à 0,1 μl | Rose clair | 42 mm |
475.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16282371
|
Eppendorf™
0030076010 |
Biopur™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Sterile | 100 à 0,5 μl | Jaune clair | 53 mm |
429.71€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16212381
|
Eppendorf™
0030076044 |
Biopur™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Sterile | 20 à 0,1 μl | Rose clair | 42 mm |
440.76€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16222381
|
Eppendorf™
0030076052 |
Biopur™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Sterile | 100 à 0,5 μl | Jaune clair | 53 mm |
394.57€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conçues pour une distance conique de 4,5 mm
- epT.I.P.S. 384 pointes de pipettes construisant un système avec les pipettes Research Plus et Xplorer à 16 et 24 canaux pour une sécurité et une fiabilité optimales
- La technologie innovante SOFTattach garantit l’adaptabilité et l’étanchéité des pointes
- Permet de remplir toute une plaque à 384 puits sans desserrer les pointes des pipettes
- Alignement parfait des pointes grâce à une coaxialité extraordinaire permettant de manipuler les plaques et de transférer des liquides de manière sécurisée
- La forme des pointe de epT.I.P.S. 384 est ajustée pour s’adapter parfaitement aux puits des plaques à 384 puits
- La force de fixation de la pointe est diminué de 40 % par cône, comparé aux pipettes à 8 et 12 canaux
- La force d’éjection des pointes est réduite grâce à la technologie SOFTattach afin de garantir des conditions de travail ergonomiques
- Disponibles en tant que recharge et kit
- Disponibles en plusieurs degrés de pureté : Qualité Eppendorf et Usage en PCR
Spécification
Sans filtre | |
Incolore | |
epT.I.P.S.™ 384 recharges | |
Universal | |
Universel | |
3 840 cônes | |
Oui | |
epT.I.P.S.™ |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Température ambiante | |
Recharge | |
10 plateaux x 384 pointes | |
Micropipette Tips | |
Air-cushion System | |
Polypropylène |
Les pointes de pipettes de la gamme :Productname: et les numéros de produits respectifs sont conçues et fabriquées pour le transfert de liquides à faible contamination, en particulier pour les échantillons provenant du corps humain et pour les réactifs dans le cadre d'une application de diagnostic in vitro afin de pouvoir utiliser le dispositif médical de diagnostic in vitro comme prévu. Le produit :Productname: mentionné ci-dessus est un dispositif de diagnostic in vitro conforme à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Elles sont destinées exclusivement à un usage unique et doivent être utilisées par un personnel qualifié.