Learn More
Eppendorf™ Cuves Vis
Cuves jetables en plastique transparent avec une transmission légère de 300 nm à 900 nm. Les cuves Vis sont l’outil idéal pour les applications en dehors de la gamme UV, par exemple, les dosages protéiques colorimétriques (Bradford, Lowry, etc.), la détermination de la densité optique des cultures bactériennes (méthodes OD 600), les mesures cinétiques et de fluorescence.
141.56€ - 157.63€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15234566
|
Eppendorf™
0030079353 |
Cuve visible semi-micro |
157.63€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15273993
|
Eppendorf™
0030079345 |
Cuve visible macro |
141.56€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Deux tailles de cuves différentes (semi-micro et macro) pour une grande variété de volumes et d’applications
- Cuves jetables en plastique transparent avec une transmission légère de 300 nm à 900 nm
Spécification
Plastique |